Merck
KEY048961837
Key Organics / BIONET
2-(2-fluorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
230
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H10FNO2/c17-13-7-3-1-6-11(13)15-9-12(16(19)20)10-5-2-4-8-14(10)18-15/h1-9H,(H,19,20)
InChIKey
DKOMWOZFQXNJAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3Y-0936
Melting Point
230
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3Y-0936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)