Merck
KEY040898083
Key Organics / BIONET
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
Lieferanten-SKU: 10X-0702-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 10X-0702-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
163 - 165
Iupac Name
methyl 4,5-dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO2/c1-11-6(10)4-2-3(7)5(8)9-4/h2,9H,1H3
InChIKey
ISQWCRSAYRXYRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0702
Melting Point
163 - 165
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0702
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)