Wichtige Dokumente
KEY040898022
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(3-formylpyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 1Y-0718-500MG
CHF 287.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 1Y-0718-500MG
CHF 287.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 1-(3-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-2-19-14(18)11-5-8-16(9-6-11)13-12(10-17)4-3-7-15-13/h3-4,7,10-11H,2,5-6,8-9H2,1H3
InChIKey
NTDVMWNLFAJSAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Y-0718
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)