Merck
KEY023878434
Key Organics / BIONET
piperidine-2-carboxamide
Größe auswählen
10 G
CHF 160.00
25 G
CHF 280.00
Lieferanten-SKU: 1P-588S-10G
CHF 160.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 160.00
25 G
CHF 280.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 1P-588S-10G
CHF 160.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
138 - 140
Iupac Name
2-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
InChIKey
XIMBESZRBTVIOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-588S
Melting Point
138 - 140
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-588S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)