Merck
KEY017860979
Key Organics / BIONET
1-(3-nitropyridin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
144 - 146
Iupac Name
1-(3-nitro-2-pyridinyl)proline
Inchi Code
1S/C10H11N3O4/c14-10(15)8-4-2-6-12(8)9-7(13(16)17)3-1-5-11-9/h1,3,5,8H,2,4,6H2,(H,14,15)
InChIKey
RQFITJCVQDONTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10W-0322
Melting Point
144 - 146
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0322
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)