Merck
KEY007387638
Key Organics / BIONET
2-amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 125.80
1 G
CHF 170.80
2 G
CHF 290.80
5 G
CHF 410.80
Lieferanten-SKU: 8T-0307-500MG
CHF 125.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 125.80
1 G
CHF 170.80
2 G
CHF 290.80
5 G
CHF 410.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 8T-0307-500MG
CHF 125.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
100 - 101
Iupac Name
2-amino-N-(2-propynyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11/h1,3-6H,7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
PTBKEYHFNHZYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0307
Melting Point
100 - 101
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0307
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)