Merck
KEY004181687
Key Organics / BIONET
1-[4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
81 - 83
Iupac Name
1-[4-(2-propynyloxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-3-8-13-11-6-4-10(5-7-11)9(2)12/h1,4-7H,8H2,2H3
InChIKey
VQORXUVLMTXOMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9R-0335
Melting Point
81 - 83
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0335
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)