Merck
KEY004181466
Key Organics / BIONET
8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
214 - 216
Iupac Name
8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O5/c1-15-8-4-2-3-6-5-7(10(12)13)11(14)16-9(6)8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
SFAPWVZFUHJZIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3T-0621
Melting Point
214 - 216
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3T-0621
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)