Merck
KEY004181301
Key Organics / BIONET
4-chloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Größe auswählen
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
10 G
CHF 3’218.80
20 G
CHF 5’990.80
25 G
CHF 7’178.80
Lieferanten-SKU: 11R-1482-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’832.80
10 G
CHF 3’218.80
20 G
CHF 5’990.80
25 G
CHF 7’178.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 11R-1482-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
75 - 76
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c1-7-6-9(11)14-10(13-7)8-4-2-3-5-12-8/h2-6H,1H3
InChIKey
QXTIZJZQBKJJCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-1482
Melting Point
75 - 76
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-1482
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)