Merck
KEY003446538
Key Organics / BIONET
1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
119 - 120
Iupac Name
1-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-10(14)11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-3-9-13/h2-9H,1H3
InChIKey
DXDGPUOOPJCGOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0616
Melting Point
119 - 120
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)