Merck
KEY001154784
Key Organics / BIONET
2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
67 - 70
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c11-8-10(13)12-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
InChIKey
LNWWGHNQLOXRTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9G-934
Melting Point
67 - 70
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9G-934
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)