Wichtige Dokumente
KEY001153947
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8P-927-500MG
CHF 125.80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8P-927-500MG
CHF 125.80
mp (Schmelzpunkt)
66 - 68
Iupac Name
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H10BrN3/c1-7-3-4-8(2)14(7)10-12-5-9(11)6-13-10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
XYZFEPXCFRSNPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-927
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)