Wichtige Dokumente
KEY001153272
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}butanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8L-919-500MG
CHF 362.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8L-919-500MG
CHF 362.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
91 - 92
Iupac Name
methyl 4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O2/c1-19-11(18)3-2-6-17-10-5-4-8(7-9(10)16)12(13,14)15/h4-5,7,17H,2-3,6,16H2,1H3
InChIKey
BHMRIWNNVWWWAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8L-919
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)