Merck
KEY001151575
Key Organics / BIONET
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’238.80
Lieferanten-SKU: 8G-312S-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 446.80
2 G
CHF 842.80
5 G
CHF 1’238.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 8G-312S-500MG
CHF 298.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
87 - 89.5
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O3/c1-2-19-13(18)12-10(14)8-11(17)16(15-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChIKey
FVICQWSLDJJNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8G-312S
Melting Point
87 - 89.5
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8G-312S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)