Merck
KEY001148611
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Größe auswählen
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
2 G
CHF 1’030.00
5 G
CHF 1’525.00
10 G
CHF 2’861.50
20 G
CHF 5’237.50
25 G
CHF 5’980.00
Lieferanten-SKU: 7K-530S-500MG
CHF 362.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
2 G
CHF 1’030.00
5 G
CHF 1’525.00
10 G
CHF 2’861.50
20 G
CHF 5’237.50
25 G
CHF 5’980.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7K-530S-500MG
CHF 362.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
102 - 105
Iupac Name
2-chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H9ClF3N/c17-15-13(9-11-4-1-2-7-14(11)21-15)10-5-3-6-12(8-10)16(18,19)20/h1-9H
InChIKey
NYGMZCBGNYVRRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-530S
Melting Point
102 - 105
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-530S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)