Merck
KEY001148312
Key Organics / BIONET
3-phenyl-2,1-benzoxazole-5-carbaldehyde
Größe auswählen
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’535.80
10 G
CHF 2’525.80
20 G
CHF 4’753.30
Lieferanten-SKU: 7H-911-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’535.80
10 G
CHF 2’525.80
20 G
CHF 4’753.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7H-911-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
158 - 160
Iupac Name
3-phenyl-2,1-benzisoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-9-10-6-7-13-12(8-10)14(17-15-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChIKey
HBKIUYNVKNTXMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-911
Melting Point
158 - 160
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-911
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)