Merck
KEY001146329
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
222 - 224
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChIKey
RSCLTSJQAQBNCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0642
Melting Point
222 - 224
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)