Wichtige Dokumente
KEY001146316
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(4-ethoxyphenyl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 6R-0617-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 6R-0617-500MG
CHF 133.30
mp (Schmelzpunkt)
233 - 235
Iupac Name
3-(4-ethoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-11(13)14/h3-6,10H,2,7,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
NKVGGOUCUNVPBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0617
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)