Wichtige Dokumente
KEY001139914
Key Organics / BIONET
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5E-360S-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5E-360S-500MG
CHF 133.30
mp (Schmelzpunkt)
133.5 - 134.5
Iupac Name
1-benzyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-12-11(13(16)17)7-4-8-14(12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChIKey
JMUXBAQFXTYJBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5E-360S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)