Wichtige Dokumente
KEY001132452
Key Organics / BIONET
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
164 - 166
Iupac Name
2-cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14)
InChIKey
HXXDPDIVNQZPCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2D-095
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)