Merck
JWPH3249E272
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 5-nitro-nicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 5-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-2-14-8(11)6-3-7(10(12)13)5-9-4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DMCBVKXZBZVCTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0354
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0354
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)