Wichtige Dokumente
JWPH3249D464
J & W Pharmlab LLC
4-Fluoro-1H-indol-5-ylamine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-fluoro-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2.ClH/c9-8-5-3-4-11-7(5)2-1-6(8)10;/h1-4,11H,10H2;1H
InChIKey
NFAZKZPBTPONAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0742S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)