Wichtige Dokumente
ENAH98EF5BAC
Enamine
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-154553-100MG
CHF 68.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-154553-100MG
CHF 68.40
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichlorothiophene
Inchi Code
1S/C4HBrCl2S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChIKey
PBUHOXBSIQJRNO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)