Merck
ENAH98DB777D
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(1-pyrrolidinyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-10(2,3)9(11)8-12-6-4-5-7-12/h9H,4-8,11H2,1-3H3
InChIKey
IWODVMXFHKPVBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1264009
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1264009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)