Wichtige Dokumente
ENAH97F5709E
Enamine
4-chloro-6,8-dimethoxy-2-methylquinoline
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
139-141
Iupac Name
4-chloro-6,8-dimethoxy-2-methylquinoline
Inchi Code
1S/C12H12ClNO2/c1-7-4-10(13)9-5-8(15-2)6-11(16-3)12(9)14-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
WDLNMJWYDJLDES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78373
Melting Point
139-141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78373
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)