Merck
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 230.90
2.5 G
CHF 370.00
5 G
CHF 602.70
10 G
CHF 1’068.10
Lieferanten-SKU: EN300-28685-100MG
CHF 110.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 110.00
250 MG
CHF 137.30
500 MG
CHF 190.60
1 G
CHF 230.90
2.5 G
CHF 370.00
5 G
CHF 602.70
10 G
CHF 1’068.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-28685-100MG
CHF 110.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
InChIKey
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)