Merck
ENAH97EDD96C
Enamine
(prop-2-yn-1-yl)cyclopropane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
prop-2-ynylcyclopropane
Inchi Code
1S/C6H8/c1-2-3-6-4-5-6/h1,6H,3-5H2
InChIKey
WYQUDTBKJDQONL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1194520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)