Wichtige Dokumente
ENAH97A1868F
Enamine
(2S)-1-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6966113-100MG
CHF 532.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6966113-100MG
CHF 532.50
mp (Schmelzpunkt)
154-155
Iupac Name
(2S)-1-amino-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
OUCUOMVLTQBZCY-BYPYZUCNSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)