Merck
ENAH97A1837E
Enamine
(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 342.70
1 G
CHF 427.20
2.5 G
CHF 734.00
5 G
CHF 1’243.60
10 G
CHF 2’006.70
Lieferanten-SKU: EN300-8788236-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 177.60
250 MG
CHF 234.80
500 MG
CHF 342.70
1 G
CHF 427.20
2.5 G
CHF 734.00
5 G
CHF 1’243.60
10 G
CHF 2’006.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-8788236-100MG
CHF 177.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid
Inchi Code
1S/C9H12NO3P/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13)
InChIKey
YJFRDRWPYDVEIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8788236
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8788236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)