Wichtige Dokumente
ENAH961CE78E
Enamine
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27699354-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27699354-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
2-methyl-1-(2-phenylpyrrolidin-1-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c1-14(2,15)11-16-10-6-9-13(16)12-7-4-3-5-8-12;;/h3-5,7-8,13H,6,9-11,15H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
JUTXALWIIIEWDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699354
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)