Merck
ENAH961CE66E
Enamine
2-hydroxy-3-methyl-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Größe auswählen
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
Lieferanten-SKU: EN300-1273208-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1273208-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
168-173
Iupac Name
2-hydroxy-3-methylnaphthoquinone
Inchi Code
1S/C11H8O3/c1-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(14)10(6)13/h2-6H,1H3
InChIKey
XGQIWAFRNOGWHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273208
Melting Point
168-173
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273208
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)