Merck
ENAH961CE3BC
Enamine
3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-4,5-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
118-123
Iupac Name
3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4,5-dione
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-7-9(13)10(14)12(11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,1H2
InChIKey
HRPWRDPPZRXGQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366556
Melting Point
118-123
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366556
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)