Merck
ENAH961CE23D
Enamine
lithium(1+) 2-(3,6-dimethoxypyridazin-4-yl)acetate
Größe auswählen
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
Lieferanten-SKU: EN300-26681592-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26681592-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-(3,6-dimethoxypyridazin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4.Li/c1-13-6-3-5(4-7(11)12)8(14-2)10-9-6;/h3H,4H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
BOPASIIOLQQMGN-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681592
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681592
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)