Wichtige Dokumente
ENAH961CE138
Enamine
1-(prop-2-enoyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-5234000-50MG
CHF 399.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-5234000-50MG
CHF 399.90
Iupac Name
1-acryloyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-2-7(10)9-4-3-6(5-9)8(11)12/h2,6H,1,3-5H2,(H,11,12)
InChIKey
WAQCGNDULBMNQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5234000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)