Merck
ENAH961CDF7C
Enamine
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
Lieferanten-SKU: EN300-5441230-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 448.00
250 MG
CHF 622.20
500 MG
CHF 955.00
1 G
CHF 1’212.40
2.5 G
CHF 2’333.00
5 G
CHF 3’428.90
10 G
CHF 5’063.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-5441230-100MG
CHF 448.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2S)-2-(1-aminoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8(12)9-6-5-7-13(9)10(14)15-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8?,9-/m0/s1
InChIKey
WTRLYNKEEJOIGJ-GKAPJAKFSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5441230
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)