Wichtige Dokumente
ENAH961CDE43
Enamine
tert-butyl 3,3-dimethyl-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3,3-dimethyl-4-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-9(13-6)12(4,5)8-14/h9,13H,7-8H2,1-6H3
InChIKey
JGIVCKWNFIEBJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6949717
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)