Merck
ENAH961CDDEE
Enamine
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
Lieferanten-SKU: EN300-27736406-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 384.30
100 MG
CHF 548.10
250 MG
CHF 761.30
500 MG
CHF 1’176.00
1 G
CHF 1’494.50
2.5 G
CHF 2’886.80
5 G
CHF 4’249.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27736406-50MG
CHF 384.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3O2.2ClH/c1-2-16-11(15)9-7-14-6-8(5-12)3-4-10(14)13-9;;/h3-4,6-7H,2,5,12H2,1H3;2*1H
InChIKey
KRYAKHSNZNDGKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)