Merck
ENAH961CDDA3
Enamine
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 598.80
100 MG
CHF 769.10
250 MG
CHF 1’078.50
500 MG
CHF 1’673.90
1 G
CHF 2’132.80
2.5 G
CHF 4’136.10
5 G
CHF 6’097.80
10 G
CHF 9’021.50
Lieferanten-SKU: EN300-25694874-50MG
CHF 598.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 598.80
100 MG
CHF 769.10
250 MG
CHF 1’078.50
500 MG
CHF 1’673.90
1 G
CHF 2’132.80
2.5 G
CHF 4’136.10
5 G
CHF 6’097.80
10 G
CHF 9’021.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-25694874-50MG
CHF 598.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
305-306
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-9(2)4-5-10-7(6-9)8(11)12-3;/h7,10H,4-6H2,1-3H3;1H
InChIKey
VZPUDYDFOJSSCR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
Melting Point
305-306
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)