Merck
ENAH961CDC46
Enamine
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
Lieferanten-SKU: EN300-27745686-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27745686-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2.ClH/c1-2-7-9(10(14)15)13-5-6(11)3-4-8(13)12-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15);1H
InChIKey
ZSYLKNZURSZMRS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745686
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745686
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)