Merck
ENAH961CDB6F
Enamine
1-(5-bromofuran-2-carbonyl)piperazine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
Lieferanten-SKU: EN300-10124658-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-10124658-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-bromofuran-2-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2.ClH/c10-8-2-1-7(14-8)9(13)12-5-3-11-4-6-12;/h1-2,11H,3-6H2;1H
InChIKey
FQFMPZQBMMJDTJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10124658
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)