Merck
ENAH961CD9C4
Enamine
benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
Lieferanten-SKU: EN300-27703379-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27703379-100MG
CHF 414.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO2.ClH/c15-13(12-6-8-14-9-7-12)16-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-6,14H,7-10H2;1H
InChIKey
PIYBAKCCQNNNIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703379
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703379
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)