Merck
ENAH961CD582
Enamine
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(8)5(3-11-4)7(9)10-2/h3,8H,1-2H3
InChIKey
YKQQNJOTUACILC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)