Merck
ENAH961CD56E
Enamine
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 563.70
250 MG
CHF 784.70
500 MG
CHF 1’211.10
1 G
CHF 1’540.00
2.5 G
CHF 3’184.50
5 G
CHF 6’249.90
Lieferanten-SKU: EN300-22929603-100MG
CHF 563.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 563.70
250 MG
CHF 784.70
500 MG
CHF 1’211.10
1 G
CHF 1’540.00
2.5 G
CHF 3’184.50
5 G
CHF 6’249.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-22929603-100MG
CHF 563.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-7-4-8(5-7)2-6(9)3-8/h6-7,9H,2-5H2,1H3
InChIKey
XJDBSOMBNKFJLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)