Wichtige Dokumente
ENAH961CD53D
Enamine
[(5R)-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26622222-50MG
CHF 357.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26622222-50MG
CHF 357.00
Iupac Name
(R)-(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-1-2-7-8-3-4-9(6)7/h3-4,6,10H,1-2,5H2/t6-/m1/s1
InChIKey
NVRFCMKWUJAVNV-ZCFIWIBFSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)