Merck
ENAH95E7414C
Enamine
3-(piperidin-4-yloxy)propanamide dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
Lieferanten-SKU: EN300-27115044-100MG
CHF 350.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27115044-100MG
CHF 350.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(piperidin-4-yloxy)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c9-8(11)3-6-12-7-1-4-10-5-2-7;;/h7,10H,1-6H2,(H2,9,11);2*1H
InChIKey
LBTQJFLCMMSKBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115044
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)