Merck
ENAH95E73FAF
Enamine
rac-(3aR,6aR)-5-benzyl-hexahydro-2H-furo[2,3-c]pyrrole-6a-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3aR,6aR)-5-benzylhexahydro-6aH-furo[2,3-c]pyrrole-6a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H16N2O/c15-10-14-11-16(9-13(14)6-7-17-14)8-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13H,6-9,11H2/t13-,14+/m1/s1
InChIKey
XOWRAUKILHCDBB-KGLIPLIRSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434780
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434780
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)