Wichtige Dokumente
ENAH95E73F49
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazole-3-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7435173-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7435173-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazole-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F2N3O2S/c6-4(7)3-10-2-1-5(9-10)13(8,11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,8,11,12)
InChIKey
WFAILBAOKKZWOB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435173
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)