Merck
ENAH95E73CD2
Enamine
7-chloro-4H,5H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
Lieferanten-SKU: EN300-10004836-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-10004836-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-4,5-dihydronaphtho[1,2-d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2S/c12-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9-10(8)14-11(13)15-9/h2-3,5H,1,4H2,(H2,13,14)
InChIKey
ISEZUHGOSOOAMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10004836
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)