Merck
ENAH95E73C3C
Enamine
2-amino-2-(2-methylphenyl)acetonitrile hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
Lieferanten-SKU: EN300-7851840-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7851840-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-(o-tolyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.ClH/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;/h2-5,9H,11H2,1H3;1H
InChIKey
OHURLUHBCFVADA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)