Wichtige Dokumente
ENAH95E73BCF
Enamine
tert-butyl (3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (S)-3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-oxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H24N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-7-10-14(15(20)21)19-16(22)24-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,22)/t14-/m0/s1
InChIKey
HTVZWQNDPWBSCC-AWEZNQCLSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082148
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)